アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 200 mg (850340P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850340P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850340P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850340P
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C34H68NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-33(36)40-30-32(31-42-44(38,39)41-29-28-35(3,4)5)43-34(37)27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h32H,6-31H2,1-5H3/t32-/m1/s1
InChI Key
RLNYFMQMIIHWFV-JGCGQSQUSA-N
詳細
アプリケーション
- in the preparation of the giant unilamellar vesicles (GUVs)
- in the preparation of lipid monolayers
- as an internal standard for the extraction of total lipids from biological samples
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
850340P-25MG:
850340P-500MG:
850340P-VAR:
850340P-200MG:
850340P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)