アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850325C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850325C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850325C
濃度
10 mg/mL (850325C-25mg)
25 mg/mL (850325C-200mg)
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCC(OC(=O)CCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C28H56NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-27(30)34-24-26(25-36-38(32,33)35-23-22-29(3,4)5)37-28(31)21-19-17-15-13-11-9-7-2/h26H,6-25H2,1-5H3
InChI Key
MLKLDGSYMHFAOC-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850325C-25MG:4548173355658
850325C-BULK:
850325C-200MG:4548173355641
850325C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)