アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850305C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850305C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850305C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850305C
濃度
10 mg/mL (850305C-25mg)
25 mg/mL (850305C-1g)
25 mg/mL (850305C-200mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCC(OC(=O)CCCCC)COC(=O)CCCCC
InChI
1S/C20H40NO8P/c1-6-8-10-12-19(22)26-16-18(29-20(23)13-11-9-7-2)17-28-30(24,25)27-15-14-21(3,4)5/h18H,6-17H2,1-5H3
InChI Key
DVZARZBAWHITHR-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- 核磁気共鳴(NMR)実験用の脂質バイセルの調製に
- グアノシン三リン酸(GTP)加水分解(GTPase)アッセイ用の脂質小胞/ミセルの形成に
- バイセルにC型肝炎ウイルスのp7タンパク質(p7[5a])を再構成する際に
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850305C-200MG:4548174018088
850305C-VAR:
850305C-BULK:
850305C-1G:4548174018101
850305C-25MG:4548174018095
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック