840506C
Avanti
18:0-22:6 PG
1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
別名:
1-octadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)); 110655
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840506C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840506C
濃度
10 mg/mL (840506C-25mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C46H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-38-46(50)56-44(42-55-57(51,52)54-40-43(48)39-47)41-53-45(49)37-35-33-31-29-27-25-23-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5,7,11,13,17,19,21-22,26,28,32,34,43-44,47-48H,3-4,6,8-10,12,14-16,18,20,23-25,27,29-31,33,35-42H2,1-2H3,(H,51,52);/q;+1/p-1/b7-5-,13-11-,19-17-,22-21-,28-26-,34-32-;/t43?,44-;/m1./s1
InChI Key
MZXILCJOOQSOIZ-DTRIVZRESA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840506C-VAR:
840506C-25MG:4548174020395
840506C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)