Merck
840030P
Avanti
06:0 PS
1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
別名:
PS(6:0/6:0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H33NO10PNa
CAS番号:
分子量:
477.42
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (840030P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (840030P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 840030P
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCC)=O)COC(CCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C18H34NO10P.Na/c1-3-5-7-9-16(20)26-11-14(29-17(21)10-8-6-4-2)12-27-30(24,25)28-13-15(19)18(22)23;/h14-15H,3-13,19H2,1-2H3,(H,22,23)(H,24,25);/q;+1/p-1/t14-,15+;/m1./s1
InChI Key
OPDYVXCKOQKYDZ-LIOBNPLQSA-M
関連するカテゴリー
詳細
ホスファチジルセリン(PS)は酸性リン脂質です。PSの約15~33 mol%は、細胞膜の内葉に存在します。
アプリケーション
06:0 PSは、DA(ドーパミン)によるα-syn(α-シヌクレイン)のオリゴマー化への06:0 PSの影響を調べたり、呈色反応によるホスホリパーゼCの動態パラメータの測定でリン脂質基質として使用したりすることができます。リン脂質小胞の調製にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ホスファチジルセリン(PS)はいくつかのシグナル伝達経路に関与します。この膜リン脂質は、Akt(プロテインキナーゼB)のリン酸化プロセスを制御します。
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(840030P-10mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840030P-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
840030P-VAR:
840030P-BULK:
840030P-10MG:
840030P-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Akt-GSK3 beta Pro-survival Signaling Pathway in Cerebral Ischemic Injury
Primer on Kidney Diseases, Volume 953, 269-272 (2017)
Analysis of complex lipidomes
Medical Applications of Mass Spectrometry, 223-249 (2008)
Carolina Varela Chavez et al.
Cellular microbiology, 17(10), 1477-1493 (2015-04-18)
Clostridium sordellii lethal toxin (TcsL) is a potent virulence factor belonging to the large clostridial glucosylating toxin family. TcsL enters target cells via receptor-mediated endocytosis and delivers the N-terminal catalytic domain (TcsL-cat) into the cytosol upon an autoproteolytic process. TcsL-cat
Chi L L Pham et al.
Bioscience reports, 33(5) (2013-09-27)
The deposition of α-syn (α-synuclein) as amyloid fibrils and the selective loss of DA (dopamine) containing neurons in the substantia nigra are two key features of PD (Parkinson's disease). α-syn is a natively unfolded protein and adopts an α-helical conformation
Peter A Leventis et al.
Annual review of biophysics, 39, 407-427 (2010-03-03)
Phosphatidylserine (PS) is the most abundant negatively charged phospholipid in eukaryotic membranes. PS directs the binding of proteins that bear C2 or gamma-carboxyglutamic domains and contributes to the electrostatic association of polycationic ligands with cellular membranes. Rather than being evenly