Merck
810300P
Avanti
TopFluor DG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
別名:
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycerol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H71BF2N2O5
CAS番号:
分子量:
744.84
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (810300P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=[N+]2C(C(C)=C1)=C(CCCCCCCCCCC(O[C@](CO)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)C3=C(C)C=C(C)N3[B-]2(F)F
関連するカテゴリー
包装
5ML PTFE Vial with Screw Cap (810300P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
810300P-VAR:
810300P-1MG:
試験成績書(COA)