810240C
Avanti
TopFluor™ TMR PA
Avanti Research™ - A Croda Brand 810240C
別名:
1-oleoyl-2-(6-((4,4-difluoro-1,3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3α,4α-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)hexanoyl)-sn-glycero-3- phosphate (ammonium salt)
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810240C-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 810240C
濃度
1 mg/mL (810240C-1mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810240C-1MG:
810240C-VAR:
810240C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)