安全性情報
810299P
Avanti
25-(C4 TopFluor) 25-OH cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand 810299P, powder
別名:
25-[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl]-25-hydroxycholesterol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H65 BF2N2O3
CAS番号:
分子量:
718.81
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (810299P-1MG)
pkg of 1 × 100 μg (810299P-100ug)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 810299P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810299P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810299P-100ug)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
810299P-BULK:
810299P-100UG:
810299P-1MG:
810299P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)