安全性情報
810210P
Avanti
NBD 18:0 Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 810210P, powder
別名:
omega(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)-N-stearoyl-D-erythro-sphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H73N5O6
CAS番号:
分子量:
744.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (810210P-100ug))
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 810210P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (810210P-100ug)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
810210P-BULK:
810210P-VAR:
810210P-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ieva Vasiliauskaité-Brooks et al.
Nature, 544(7648), 120-123 (2017-03-23)
Adiponectin receptors (ADIPORs) are integral membrane proteins that control glucose and lipid metabolism by mediating, at least in part, a cellular ceramidase activity that catalyses the hydrolysis of ceramide to produce sphingosine and a free fatty acid (FFA). The crystal