安全性情報
810206P
Avanti
​NBD スフィンガニン
omega(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)(2S,3R)-2-aminooctadecane-1,3-diol, powder
別名:
D-エリスロ-スフィンガニン-N-NBD; NBD-ジヒドロスフィンゴシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H41N5O5
CAS番号:
分子量:
479.61
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 100 μg ((810206P-100UG))
pkg of 1 × 250 μg (810206P-250ug)
pkg of 1 × 50 μg (810206P-50UG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 810206P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
スフィンガニン(別名:ジヒドロスフィンゴシン)は、リン脂質によくみられるスフィンゴイド塩基です。
アプリケーション
NBD スフィンガニン[別名:Ω(7-ニトロ-2-1,3-ベンゾオキサジアゾール-4-イル)(2S ,3R)-2-アミノオクタデカン-1,3-ジオール]は、活性化転写因子6(ATF6)タンパク質を活性化する、ジヒドロスフィンゴシン(DHS)の小胞体への局在の解析に適しています。
包装
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(810206P-250ug)
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(810206P-50ug)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(810206P-100 ug)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
810206P-VAR:
810206P-BULK:
810206P-100UG:
810206P-50UG:
810206P-250UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Junliang Wan et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(46), 12953-12961 (2019-10-23)
Most common sphingolipids are comprised of "typical" sphingoid bases (sphinganine, sphingosine, and structurally related compounds) and are produced via the condensation of l-serine with a fatty acyl-CoA by serine palmitoyltransferase. Some organisms, including mammals, also produce "atypical" sphingoid bases that