安全性情報
810103C
Avanti
16:0-LR/18:1/18:1 TG - lissamine rhodamine
Avanti Research - A Croda Brand 810103C
別名:
1,2-dioleoyl-3-[16-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) amino]palmitoyl-sn-glycerol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C82H13N3O12S2
CAS番号:
分子量:
1296.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810103C-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 810103C
濃度
1 mg/mL (810103C-1mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Lissamine rhodamine is a red-emitting fluorophore, mainly used in immunofluorescence studies. 16:0-LR/18:1/18:1 TG - lissamine rhodamine weighs around 119.38 g/mol and is available as a colourless liquid.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810103C-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810103C-BULK:
810103C-VAR:
810103C-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Which fluorophore is brightest? A comparison of the staining obtained using fluorescein, tetramethylrhodamine, lissamine rhodamine, Texas red, and cyanine 3.18
Wessendorf MW and Brelje TC
Histochemistry (1992)
Which fluorophore is brightest? A comparison of the staining obtained using fluorescein, tetramethylrhodamine, lissamine rhodamine, Texas red, and cyanine 3.18
Wessendorf MW and Brelje TC
Histochemistry (1992)