安全性情報
800604P
Avanti
16:0 Ethylene Glycol
1,2-dipalmitoyl ethylene glycol, powder
別名:
1,2-dihexadecanoyl ethylene glycol; DEG(16:0/16:0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H66O4
CAS番号:
分子量:
538.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (800604P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 800604P
脂質タイプ
neutral glycerides
neutral lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O(CCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H66O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(35)37-31-32-38-34(36)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
InChI Key
IKVCSHRLYCDSFD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
16:0 Ethylene Glycol or ethylene glycol dipalmitate (EGDP) comprises two palmitic acid esterified to ethylene glycol. EGDP acts as a lubricant in plastic polymer synthesis. It is devoid of genotoxicity. Ethylene glycol is the polyols for palmitic acid ester synthesis.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (800604P-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
800604P-10MG:
800604P-VAR:
800604P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vittorio Silano et al.
EFSA journal. European Food Safety Authority, 14(10), e04580-e04580 (2016-01-01)
This statement addresses a request to EFSA from the Dutch Ministry of Public Health, Welfare and Sport to assess the impact of recent evidence underlying the conclusions of the 2016 RIVM report on the current temporary tolerable intake (t-TDI) for