安全性情報
790625C
Avanti
DC-Chol/DOPE Blend
Avanti Research - A Croda Brand 790625C
別名:
DC-Chol/DOPE Blend, DC-Cholesterol/Dioleoyl Phosphatidylethanolamine (30:70, w/w)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (790625C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 790625C
濃度
10 mg/mL (790625C-25mg)
脂質タイプ
cationic lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DC-Chol/DOPE blend is a cationic lipid blend.
DC-Chol/DOPE is a blend of a cationic lipid : 3b-[N-(N′, N′ dimethyl-aminoethane)carbomyl] (DC-Chol ) and a neutral lipid : dioleoyl phosphatidylethanolamine (DOPE).
生物化学的/生理学的作用
The DC-Chol/DOPE blend is widely useful in liposome preparation as it influences the process of encapsulation. 1:2 or 3:2 is a preferred molar ratio for DC-Chol/DOPE liposomes.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (790625C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
790625C-25MG:
790625C-BULK:
790625C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Aspartoacylase gene transfer to the mammalian central nervous system with therapeutic implications for Canavan disease
Leone P, et al.
Annals of Neurology, 48(1), 27-38 (2000)
Shuoye Yang et al.
International journal of pharmaceutics, 434(1-2), 155-160 (2012-05-31)
Three most commonly used preparative methods, dry-film, reverse phase evaporation and ethanol injection were employed to prepare cationic liposomes composed of DC-Chol and DOPE, respectively. The resulting samples were contrasted through morphology observation, particle size and zeta potential analysis. Sephadex