アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
oil
包装
pkg of 1 × 10 mg (700364O-10MG)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
Lipidomics
特徴および利点
Contains 1% BHT
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
700364O-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)