Merck
700364L
Avanti
Linoleic acid (d5)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoic-17,17,18,18,18-d5 acid, 9,12-Octadecanoic acid (d5), Linolic acid(d5)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H27D5O2
分子量:
285.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
アッセイ
>99% (TLC)
形状
(DCM:Methanol (1:1) solution)
包装
pkg of 1 × 1 mg (700364L-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
Lipidomics
特徴および利点
Contains 1% BHT
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC