Merck
700363P
Avanti
S-Geranylgeraniol-L-Cysteine
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
S-((2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-2,6,10,14-tetraen-1-yl)-L-cysteine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H39NO2S
CAS番号:
分子量:
393.63
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 x 5 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700363P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700363P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)