アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].[S](=O)(=O)(O)CCNC(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)CC2)CC1)C)C
InChI Key
YLKNZYXYRSHQRW-HLEJRKHJSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700246P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700249P-10MG:
700249P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)