Merck
700248P
Avanti
Taurohyodeoxycholic acid sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5β-cholanic acid-3a,6a-diol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H44NNaO6S
CAS番号:
分子量:
521.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCNC(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H]([C@H](C3)O)C[C@@H](CC4)O)C)CC2)CC1)C)C
InChI Key
VNQXUJQHLHHTRC-WMWRQJSFSA-M
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700248P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700248P-5MG:
700248P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)