Merck
700229P
Avanti
Ursocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
3α,7ß,12α-trihydroxy-5ß-cholan-24-oic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H40O5
CAS番号:
分子量:
408.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4([C@H](C1)C[C@@H](CC4)O)C)C[C@@H]([C@]3([C@H]2CC[C@@H]3[C@@H](CCC(=O)O)C)C)O
InChI Key
BHQCQFFYRZLCQQ-UTLSPDKDSA-N
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700229P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700229P-5MG:
700229P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)