Merck
700196P
Avanti
Alloisolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Alloisolithocholic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H40O3
CAS番号:
分子量:
376.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 10 mg (pkg of 1 x10mg (700196P-10mg))
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16+,17+,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1
InChI Key
SMEROWZSTRWXGI-XBESLWPFSA-N
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700196P-10MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700196P-BULK:
700196P-10MG:
700196P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)