Merck
700106P
Avanti
Ent-25-hydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Ent-25-hydroxycholesterol (unnatural enantiomer)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H46O2
分子量:
402.65
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg ((700106P-1MG))
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700106P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700106P-1MG:
700106P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)