Merck
700074P
Avanti
T-MAS-d6
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
110893
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H42D6O
CAS番号:
分子量:
418.73
UNSPSCコード:
41141804
NACRES:
NA.25
詳細
(4,4-dimethyl-d6)cholest-8(9),24-dien-3β-ol
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700074P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
SMILES記法
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C)C3CC4)=C4C1CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCC=C(C)C
InChI Key
CHGIKSSZNBCNDW-SWCUYMAQSA-N
関連するカテゴリー
詳細
14-demethyl-lanosterol (D6) is a deuterated natural sterol.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700074P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700074P-VAR:
700074P-BULK:
700074P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)