安全性情報
699857P
Avanti
FP-20, sodium salt
new
別名:
sodium (2R,3S,4R,5R,6S)-5-dodecanamido-4,6-bis(dodecanoyloxy)-2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H79NNaO11P
分子量:
828.04
UNSPSCコード:
12352211
由来生物
synthetic
アッセイ
≥99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (699857P-10MG)
pkg of 1 × 5 mg (699857P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
vaccine development
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)NC1C(OC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(CO)C(OP(O)([O-])=O)C1OC(=O)CCCCCCCCCCC
アプリケーション
Vaccine development
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (699857P-5MG); 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (699857P-10MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
699857P-VAR:
699857P-10MG:
699857P-5MG:
試験成績書(COA)