安全性情報
330257W
Avanti
Deoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5β-cholanic acid-3α,12α-diol (2,2,4,4-d4)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H36D4O4
CAS番号:
分子量:
396.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
41141802
NACRES:
NA.12
フォーム
methanol solution
包装
package of 1 × 100 μg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
100 μg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C([C@@H](C(C4)([2H])[2H])O)([2H])[2H])CC3)C)C1)CC[C@@H]2[C@@H](CCC(=O)O)C)C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i10D2,12D2
InChI Key
KXGVEGMKQFWNSR-FCSCGBJGSA-N
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330257W-100UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330257W-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)