安全性情報
300113S
Avanti
Control (2mL vial)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Control (Pegylated Liposomal Vehicle), frozen liposomal suspension (buffer - 10% w/w sucrose, 10 mM histidine ~pH 6.5)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (HPLC/MS)
形状
solution
包装
pkg of 1 × 2 mL (300113S-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
advanced drug delivery
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Formulation: A Pegylated, long-circulating liposomal formulation with an ammonium sulfate core. Liposomes are stored frozen for a longer shelf life.
アプリケーション
Control (2mL vial) may be used as a vehicle control liposome for liposomal encapsulated doxorubicin (Dox-NP).
包装
10 mL clear serum vial (300113S-1EA)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
300113S-1EA:
試験成績書(COA)