Merck
Z764396
Briskheat heating tape, silicone rubber, grounded
W × L 1 in. × 8 ft, AC/DC input 240 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102405
NACRES:
NB.76
AC/DC入力
240 V (AC)
物質
silicone
特徴
CE compliant
メーカー/製品名
BriskHeat BS0102080LGE
パラメーター
0-232 °C temp. range
W × L
1 in. × 8 ft
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Supplied with SDC controller-compatible plug
  • Maximum exposure temperature: 450°F (232°C)
  • Silicone rubber extruded outer sheath, fiberglass knitted and braided heating element construction
  • Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
  • Power density: 4.3 watts/in2 (0.007 watts/mm2)
  • Up to 392°F (150°C)
  • Moisture and chemical resistant
  • Temperature controller required
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)