おすすめの製品
AC/DC入力
120 V (AC)
メーカー/製品名
BriskHeat BIH101020LGD
パラメーター
0-250 °C temp. range
W × L
1 in. × 2 ft
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Supplied with SDC controller-compatible plug.
- Fiberglass knitted and double braided outer sheath cover
- Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
- Power density: 9.6 watts/in2 (0.015 watts/mm2)
- Temperature controller required
- Maximum exposure temperatures up to 482 °F (250 °C)
- Includes 9 in. (230 mm) long high temperature tie downs for easy installation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z764221-1EA | 4061834791331 |