Key Documents
Z743261
Julabo水槽チューブ
tubing insulation, I.D. × L 35 mm × 1 m , for use with 1 inch I.D. reinforced tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 8930425
内径 × L
35 mm × 1 m , for use with 1 inch I.D. reinforced tubing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)