メーカー/製品名
Julabo 9970296
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stainless Steel Flat bath cover for 5L bath tanks. Suitable for use with Julabo® CORIO™ C-B5, CD-B5, CD-BT5.
法的情報
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)