物質
transparent plastic bath
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 9901319
キャパシティ
14 - 19 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Transparent polycarbonate BT19 bath tank for use with Coriocor™ C and Coriocorio™ CD.
法的情報
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z742957-1EA |