物質
stainless steel
メーカー/製品名
Julabo 9970291
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stainless Steel Flat bath cover for 19L and 27L bath tanks. The use of a bath cover reduces the evaporation of the bath fluid and saves energy. The rising steam is led back into the bath. This means that the bath fluid remains in the bath and refill cycles are extended. An additional benefit is that the cover prevents contamination of the samples in the bath. Suitable for use with Julabo® CORIO™ C-B19, C-B27, CD-B19, CD-B27, CD-BT19, CD-BT27.
特徴および利点
- reduces evaporation
- prevents contamination of samples
法的情報
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)