おすすめの製品
AC/DC入力
220 - 240 V AC, universal plug set
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kern EW 220-3NM+YKA-03
秤量測定範囲
220 g, resolution: ±0.002 g, linearity: 0.002 g
プラットフォーム直径
118 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Adjusting program CAL for quick setting of the balance accuracy using an external test weight
- Stable temperature behaviour
- Short stabilisation time
- Shock proof construction
- High corner load performance
- Capacity display: A bar lights up to show how much of the weighing range is still available
- Precise counting: The automatic reference weight optimisation of reference weight gradually improves the averag piece weight value
- GLP/ISO record keeping of weight values
- Percentage determination
- Totalising of pieces when counting
- Draught shield standard for models with weighing plate size Ø 118 mm, weighing space WxDxH 158×130×78 mm
- Protective working cover included with delivery
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)