Merck
Z742578
Strip Rotor for MyFuge Mini
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.78
特徴
to hold 32 x 0.2 mL tubes
to hold 4 x 0.2 mL PCR strips
Holds 16 x 0.2ml or 2 PCR strips of 8
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific C1008-ROT2
パラメーター
6000 max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models MyFuge Mini
関連するカテゴリー
詳細
Extra Strip Tube Rotor. Holds 16 x 0.2ml or 2 PCR strips of 8, Benchmark Scientific
法的情報
MyFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)