Merck
Z742495
MyBlock HL Mini dry bath with heated lid
AC/DC input 100 V / 240 V AC, EuroPlug
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NC.21
特徴
accuracy± 0.3 °C
incremental 0.1 °C
temperature uniformity± 0.2 °C
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Benchmark Scientific BSH200-HL-E
パラメーター
+5 °C temp. range (100 °C)
W × D × H
4 in. (10.5 cm) × 6 in. (15 cm) × 4.5 in. (11.5 cm)
ブロックサイズ
1.85 in. (4.7 cm) × 2.8 in. (7.1 cm) × 1.25 in. (3.2 cm)
キャパシティ
, holds 1 block
重量
1 kg (2.2 lb)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The new MyBlock HL is the first and only mini heat block featuring a heated lid for protecting samples against unwanted condensation and evaporation.
Both the block and lid temperature can be selected independently in increments of 0.1°C, making this MyBlock the ideal choice for the most temperature sensitive applications, including immunoassays, LAMP assays, enzyme reactions & other temperature hyper-sensitive procedures.
  • Heated lid prevents evaporation & condensation
  • Compact, fits in the palm of your hand
  • Independant temperature control of lid & block
  • Exchangeable blocks for 0.2 to 0.5ml tubes
  • Room temperature to 37°C in just 2 minutes
法的情報
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z742495-1EA4061835329717