物質
PTFE face
white silicone backing
メーカー/製品名
Q Labtech 100-000825-001
パラメーター
180 psi max. pressure
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This disposable septa are made of tan PTFE face and white silicone backing. It fits on Q-Tube-12 mL with Adapter-180 psi. The tan PTFE liner has excellent chemical resistance and silicon backing has reseal ability. Using other septa may cause explosion.
法的情報
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z742416-100EA | 4061834419600 |