Merck
Z742296
MiniMag Mini Magnetic Stirrer
AC/DC input 230 V AC, UK plug
別名:
benchmark Scientific mini centrifuge, ministirrer, personal stirplate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
特徴
30 mm max stir bar
メーカー/製品名
Benchmark Scientific S1005-E-UK
パラメーター
100-1500 rpm speed
4-45 °C temp. limit
幅×奥行×高さ
4.7 in. (12 cm) × 4.7 in. (12 cm) × 1.2 in. (3 cm)
プレートサイズ × W × L
× 85 mm × 85 mm
プラットフォームW × D
3.4 in. (8.5 cm) × 3.4 in. (8.5 cm)
重量
0.45 lb (0.2 kg)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With a square footprint of under 5 inches, the MiniMag is the most compact stirrer in the Benchmark line. Despite its modest dimensions, the 3.4 inch square work surface accepts a wide variety of beakers, flasks, bottles
and other laboratory vessels for stirring volumes as large as 1.5 liters.
The stirring speed is continuously adjustable from 100 to 1500rpm. For temperature sensitive samples, the MiniMag is incubator and cold-room safe for use from 4°C to 45°C.
特徴および利点
  • Mini sized, less than 3.5 in. wide
  • Adjustable speed control, 100 to 1500 rpm.
  • Effectively mixes volumes up to 1.5 L
法的情報
MiniMag is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z742296-1EA4061834789123