Merck
Z742264
DURAN® GL 56 Bottle Tag
yellow silicone
別名:
292435634
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
yellow silicone
包装
pack of 20 ea
メーカー/製品名
DURAN® 292435634
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bottle tags can be used on their own for color identification or to secure the protective light sheild around the bottle. The GL 56 bottle tags are available in four colors (orange, yellow, blue and purple).
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)