物質
borosilicate glass flask
flat bottom
ジョイント
joint: stopper0
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
pkg of 12 ea
容積測定範囲
10-25 mL, accuracy: 5 mL
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
その他情報
Browse all Erlenmeyer flasks
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)