Merck
Z693731
LabJaws jumbo クランプホルダー
stainless steel
別名:
クランプホルダー, フレームコネクター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.35
物質
stainless steel
メーカー/製品名
Troemner 916357
最大口開き
0-18 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
腐食耐性です。過酷な用途に耐えられるよう、精密な適合能と強力な保持能を備えています。ラボ用フレームやリングスタンドのクランプ保持に最適です。
法的情報
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z693731-1EA4061833044599