Merck
Z183431
Sigma-Aldrich
Powerhold clamp
universal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.35
詳細
With separate safety stop. Used for mounting rods 3/8 to 5/8 in. diameter. Made from high-strength machined aluminum rod with large knobs for gripping power.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)