Merck
Z685372
Platinum combustion boat
capacity 3 mL, without handle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Birmingham metals
L × W × D
60 mm × 9 mm × 9 mm
キャパシティ
3 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
白金るつぼ standard, capacity 30 mL
Z562092
白金るつぼ
白金るつぼ standard, capacity 50 mL
Z562114
白金るつぼ
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z685372-1EA4061833571972