Merck
Z685291
Platinum crucible, with reinforced rim
capacity 30 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Birmingham metals
キャパシティ
30 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
白金製ラボウェアは、酢酸、塩酸、フッ化水素酸、ヨウ化水素酸、硝酸、セレン酸、硫酸などの酸および酸化に対し、高温で優れた耐性を示します。この白金るつぼは、表面のアルミナ粉末の磨き傷に混在する物質の除去のため、適切な溶媒中で煮沸により浄化可能です。強化した縁とは、るつぼの縁が壁よりも厚く丈夫になったことを意味し、そのことから、操作プロセス中にトングを用いれば、るつぼをつかむことができます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
白金るつぼ standard, capacity 15 mL
Z562041
白金るつぼ
Platinum crucible lid fits 50 mL crucible
Z562122
Platinum crucible lid
白金るつぼ micro, capacity 5 mL
Z562238
白金るつぼ
白金るつぼ standard, capacity 10 mL
Z562025
白金るつぼ