Merck
Z684430
Sigma-Aldrich
Aldrich® microscale vial, conical
volume 5.0 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
容量
5.0 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These heavy wall vials have an internal conical bottom and an outside flat ground bottom. The 3-8mL vials have approximate graduations with subdivisions of 1 mL. Includes 20-400 open top nylon screw cap, size 014 Viton® O-ring and 20mm PTFE-faced silicone septum.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z684430-1EA4061832120171