Merck
Z683736
Sigma-Aldrich
Aldrich® モル調整計測シリンダー
for hydrochloric acid, 1-3 M, Class A, calibrated to contain, volume 350 mL
別名:
ガラス製メスシリンダー, メスシリンダー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
glass
包装
pkg of 1 ea
容積測定範囲
350 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Molarmatic計測シリンダーは、利便性を追求したデザインのメスシリンダーで、汎用の350 mL目盛スケールが片側にあり、もう一方にはスタンダードな酸溶液を調製するための1~3モルスケールがあります。このメスシリンダーにより、モル計算の反復や、エラーの可能性がなくなります。
高濃度の酸を目的のモル濃度の印までメスシリンダーに加えて、1Lの水に測定量を注ぐだけです。背が低いシリンダーの形状は、安定で、ガラス器具を保存する棚に簡単に収まります。メスシリンダーは、5.0 mL幅で恒久的に刻まれた目盛を持つクラスAで、「受用」に較正されています。
注:セット(Z683760)は、それぞれの酸測定シリンダーの1つを含んでおり、発泡性の裏地があるプラスチック保存ケース入りです。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
MOLARMATIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany