Merck
Z683248
J.Young 高真空PTFEバルブ、インライン
stopcock size 15 mm, side arm O.D. 19 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40141600
NACRES:
NB.79
メーカー/製品名
J. Young
サイドアーム外径
19 mm
栓サイズ
15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
J. Young高真空PTFEバルブは、大気に敏感な物質の使用時に大気をコントロールするのに役立ちます。
特長:
  • PTFEで覆われた独自のエラストマーOリングシール付きPTFE製ピストン
  • ガラスからPTFEまで使用できるグリースフリーのシール
  • 10-6 torrの高真空性
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z683248-1EA4061833345016