Merck
Z682810
Aldrich®受けフラスコ
capacity 500 mL, joint: ST/NS 35/20, glass
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
glass
round bottom flask
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS35/20
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
case of 1
メーカー/製品名
Ace Glass 6902-240
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
レシービングフラスコは、ロータリーエバポレーターで使用されるガラス器具にフィットするスタンダードジョイントを有しており、ポリコーティングガラスでも普通のガラスでも使用可能です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)