Merck
Z682470
Aldrich®蒸気ダクトチューブ、コンデンサー"A"アセンブリ用
joint: ST/NS 29/32, L 160 mm, fits Büchi® models R-114/R-144
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS29/32
メーカー/製品名
Büchi equivalent, 32001
L
160 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
蒸気ダクトチューブアクセサリは、Buchi®コンデンサー "A" アセンブリ用であり、BuchiエバポレーターR-210/R-215およびR-114/R-144にフィットします。コンビチップは含まれていません。
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z682470-1EA4061832352251