Key Documents
Z682292
Aldrich®冷却トラップ外部本体、コンデンサ"CR"アセンブリ用
glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
glass
メーカー/製品名
Büchi equivalent, 11228
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aldrichコンデンサー"CR"アセンブリ用のコールドトラップアウターボディは、分配ヘッドにフィットする45/50インナージョイントをもつガラスであり、Buchi®ロータリーエバポレーターにフィットします。
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)