Merck
Z681369
BriskHeat® ビーカーヒーター
fits beaker size, 400 mL, AC/DC input 120 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102405
AC/DC入力
120 V (AC)
物質
fiberglass
特徴
fits beaker size 400 mL
メーカー/製品名
BriskHeat
パラメーター
0-232 °C temp. range
H
3.5 in. (89 mm)
89 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Griffinビーカーや標準サイズのビーカーに適合。
  • 最大露出温度:380°F (193 °C)
  • ビーカーに巻きつけて留めるので、すばやい取り付けと取り外しが可能。
  • 設定と操作の間、目盛りが容易に見えます。
  • 水分および化学品耐性。
  • 加熱エレメントはシリコンゴムによって補強された、二層の15ミルのファイバーガラス間にラミネートされています。
  • 出力密度:5.0ワット/インチ2 (0.008 ワット/mm2)
  • 2000 ボルト以上の絶縁強度
  • SDCコントローラーに適合するプラグが付いた2フィートのコード
  • 240 VバージョンはCEに準拠しています
BriskHeat温度コントローラーが必要です
法的情報
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z681369-1EA4061833584538