物質
stainless steel plate
特徴
CE compliant
positions 4
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
2mag 80004
パラメーター
5-250 rpm speed
プレートサイズ × W × L
× 270 mm × 270 mm
攪拌機容量
5-5000 mL , per stirring position
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
表面積が広い4撹拌点付き加熱・メンテナンスフリーマグネティックスターラー、1点あたりの最大撹拌容量:5,000 mL、粘性を持つ培養媒体にも最適。
超低速運転および細胞培養をまったく乱れずにゆっくり混合するためのメンテナンスフリーの2磁石ステッピングモーター駆動、5~250 rpmの広い速度範囲、低速でも乱れず均一かつスムーズに撹拌、回転プロペラおよび回転ボールシステムにより培養フラスコに最適。
完全にカプセル化され密封されたステンレス鋼製ハウジング、IP68、防水、防塵、防菌、極めて頑丈な構造と性能、洗浄が容易で最大限に堅牢、水槽に沈めても可。CO2インキュベーター内での無加熱長期運転用。個々の測定値は要求があり次第提供します。
別売の2mag bioMIXcontrol MS4ユニットが必要です。
超低速運転および細胞培養をまったく乱れずにゆっくり混合するためのメンテナンスフリーの2磁石ステッピングモーター駆動、5~250 rpmの広い速度範囲、低速でも乱れず均一かつスムーズに撹拌、回転プロペラおよび回転ボールシステムにより培養フラスコに最適。
完全にカプセル化され密封されたステンレス鋼製ハウジング、IP68、防水、防塵、防菌、極めて頑丈な構造と性能、洗浄が容易で最大限に堅牢、水槽に沈めても可。CO2インキュベーター内での無加熱長期運転用。個々の測定値は要求があり次第提供します。
別売の2mag bioMIXcontrol MS4ユニットが必要です。
2mag bioMIXcontrol S unit is needed, sold separately.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)